Imprimer
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC48293-1G PC48293-5G PC48293-25G
APOSPC48293-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48293-1G APOSPC48293-5G APOSPC48293-25G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261246
Numéro CAS: 885588-12-5