Imprimer
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
PC48292-1G PC48292-5G
APOSPC48292-1GEA 88.6 EUR
APOSPC48292-1G APOSPC48292-5G
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-trifluoromethyl-1H-imidazole
Formule: C₅H₅F₃N₂
Point de fusion: 179…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000863
Numéro CAS: 33468-67-6