Imprimer
Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4823-25G PC4823-5G PC4823-100G
APOSPC4823-25GEA 108 EUR
APOSPC4823-25G APOSPC4823-5G APOSPC4823-100G
Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque 96%
Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 206…208 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272134
Numéro CAS: 82846-18-2