2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅F₅N₂O₂S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11501034 Numéro CAS: 197385-06-1 |