Imprimer
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC4809-1G PC4809-5G PC4809-10G
APOSPC4809-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4809-1G APOSPC4809-5G APOSPC4809-10G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-(Difluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂NO
Poids moléculaire: 183.1548 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236240
Numéro CAS: 41429-22-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III