Hexafluoropropene trimer 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Mixture of perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-3,perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-2 & perfluoro-2,4,5-trimethylhexene-2
Formule:
C₉F₁₈ Point d'ébullition: 110…115 °C Densité: 1,83 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 24 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043821 Numéro CAS: 6792-31-0 UN: 1993 ADR: 3,III |