Imprimer
5-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluorométhyl)-5-pyridylamine
PC4776-10G PC4776-1G PC4776-5G PC4776-25G
APOSPC4776-10GEA 88.7 EUR
APOSPC4776-10G APOSPC4776-1G APOSPC4776-5G APOSPC4776-25G
5-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Poids moléculaire: 162.11 g/mol
Point de fusion: 39…45 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862656
Numéro CAS: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III