Imprimer
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC47692-1G PC47692-5G
APOSPC47692-1GEA 348 EUR
APOSPC47692-1G APOSPC47692-5G
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205725
Numéro CAS: 1375068-68-0