Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁F₃O₄ Point d'ébullition: 80…82 °C/1mmHg Densité: 1,235 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 104 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02677683 Numéro CAS: 571-55-1 |