4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₄ClF₃ Densité: 1,25 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077488 Numéro CAS: 235106-11-3 UN: 1993 ADR: 3,III |