Imprimer
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4718-25G PC4718-5G
APOSPC4718-25GEA 478 EUR
APOSPC4718-25G APOSPC4718-5G
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene
Formule: C₄Br₂F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038279
Numéro CAS: 360-87-2