Imprimer
Anhydride hexafluoroglutarique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3,4,4,5,5-Hexafluorodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
PC4710-5G PC4710-25G PC4710-100G
APOSPC4710-5GEA 72.5 EUR
APOSPC4710-5G APOSPC4710-25G APOSPC4710-100G
Anhydride hexafluoroglutarique 98%
Anhydride hexafluoroglutarique
Formule: C₅F₆O₃
Poids moléculaire: 222.04 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C
Densité: 1.654 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006680
Numéro CAS: 376-68-1
EINECS: 206-811-8
UN: 3265
ADR: 8 II