Imprimer
Acide hexafluoroglutarique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4700-10G PC4700-25G PC4700-5G
APOSPC4700-10GEA 0 EUR
APOSPC4700-10G APOSPC4700-25G APOSPC4700-5G
Acide hexafluoroglutarique 98%
Acide hexafluoroglutarique
Formule: C₅H₂F₆O₄
Point d'ébullition: 134…138 °C/3mmHg
Point de fusion: 88…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004172
Numéro CAS: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
UN: 3261
ADR: 8,III