Imprimer
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4667-1G PC4667-5G
APOSPC4667-1GEA 94.8 EUR
APOSPC4667-1G APOSPC4667-5G
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Formule: C₁₀H₅F₇N₂
Point de fusion: 225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00521800
Numéro CAS: 559-37-5