Imprimer
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutane-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4653-100G PC4653-25G PC4653-500G
APOSPC4653-100GEA 41.6 EUR
APOSPC4653-100G APOSPC4653-25G APOSPC4653-500G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutane-1-ol 95%
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutane-1-ol
Contains up to 5% CF3CF(CH2OH)CHF2
Formule: C₄H₄F₆O
Point d'ébullition: 114…115 °C
Densité: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042309
Numéro CAS: 382-31-0
EINECS: 206-842-7
UN: 1987
ADR: 3,III