Imprimer
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4641-1G PC4641-500MG PC4641-5G
APOSPC4641-1GEA 405 EUR
APOSPC4641-1G APOSPC4641-500MG APOSPC4641-5G
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉BrF₃NO₃
Point de fusion: 187…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935940
Numéro CAS: 338982-36-8