Imprimer
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenacyl bromide
PC4637-1G PC4637-5G
APOSPC4637-1GEA 69.6 EUR
APOSPC4637-1G APOSPC4637-5G
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₇BrClFO
Poids moléculaire: 265.52 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935937
Numéro CAS: 338982-26-6