Imprimer
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4636-1G PC4636-500MG PC4636-5G
APOSPC4636-1GEA 172 EUR
APOSPC4636-1G APOSPC4636-500MG APOSPC4636-5G
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formule: C₁₃H₁₂ClF₆NO
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793437
Numéro CAS: 478261-82-4