Imprimer
Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 4-chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluique
PC4634-1G PC4634-25G PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4634-1G APOSPC4634-25G APOSPC4634-5G
Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631468
Numéro CAS: 1737-36-6