Imprimer
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): O-(2-Chloro-4-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4624-1G PC4624-250MG
APOSPC4624-1GEA 270 EUR
APOSPC4624-1G APOSPC4624-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride
Formule: C₇H₈Cl₂FNO
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114574
Numéro CAS: 317821-68-4