Imprimer
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4623-1G PC4623-500MG PC4623-5G
APOSPC4623-1GEA 172 EUR
APOSPC4623-1G APOSPC4623-500MG APOSPC4623-5G
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Formule: C₇H₈Cl₂FNO
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114572
Numéro CAS: 93081-15-3