Imprimer
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[2-(Aminooxyacetyl]-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine hydrochloride
PC4620-1G PC4620-500MG
APOSPC4620-1GEA 1060 EUR
APOSPC4620-1G APOSPC4620-500MG
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅Cl₂F₃N₄O₂
Point de fusion: 172…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114567
Numéro CAS: 321391-87-1