5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₅FN₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01568265 Numéro CAS: 320422-34-2 |