Imprimer
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4614-250MG PC4614-100MG
APOSPC4614-250MGEA 499 EUR
APOSPC4614-250MG APOSPC4614-100MG
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₁FN₄S
Poids moléculaire: 274.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794643
Numéro CAS: 338413-86-8