Imprimer
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 132 EUR
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115633
Numéro CAS: 28987-48-6