Imprimer
Acide 2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4602-5G PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA 273 EUR
APOSPC4602-5G APOSPC4602-1G
Acide 2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₇F₃O₃
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115976
Numéro CAS: 448-36-2