Imprimer
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 29 EUR
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Point de fusion: 63…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02101784
Numéro CAS: 132927-08-3