Imprimer
2'-Fluoro-6-méthoxyacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4586-1G PC4586-25G PC4586-5G
APOSPC4586-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4586-1G APOSPC4586-25G APOSPC4586-5G
2'-Fluoro-6-méthoxyacétophénone
2'-Fluoro-6-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671762
Numéro CAS: 120484-50-6