Imprimer
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-DL-Phe(4-CF₃)-OH
PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 29 EUR
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070813
Numéro CAS: 14091-16-8