Imprimer
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluorure 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4561-1G PC4561-5G
APOSPC4561-1GEA 53.8 EUR
APOSPC4561-1G APOSPC4561-5G
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluorure 98%
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluorure
Formule: C₇H₃F₄I
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01320764
Numéro CAS: 239135-53-6