Imprimer
Acide (5-fluoro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4557-10G PC4557-1G PC4557-5G
APOSPC4557-10GEA 0 EUR
APOSPC4557-10G APOSPC4557-1G APOSPC4557-5G
Acide (5-fluoro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (5-fluoro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆F₄O₂
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236304
Numéro CAS: 239135-52-5