Imprimer
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3'-Fluoro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
PC4541-1G PC4541-5G PC4541-25G
APOSPC4541-1GEA 72.5 EUR
APOSPC4541-1G APOSPC4541-5G APOSPC4541-25G
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(3-Fluorophenyl)-2-methylsulphonylethanone
Formule: C₉H₉FO₃S
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941312
Numéro CAS: 82652-12-8