Imprimer
Fluroxene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoroethyl vinyl ether
PC4526-1G PC4526-100MG PC4526-250MG
APOSPC4526-1GEA 499 EUR
APOSPC4526-1G APOSPC4526-100MG APOSPC4526-250MG
Fluroxene 97%
Fluroxene
Formule: C₄H₅F₃O
Point d'ébullition: 43…45 °C
Densité: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –29 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864407
Numéro CAS: 406-90-6
EINECS: 206-977-1
UN: 3271
ADR: 3,II