1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Perfluoropropoxyethylene, (Heptafluoropropoxy)trifluoroethene, Perfluoro(propyl vnyl ether)
Useful intermediate and monomer; the co-polymer with tetrafluoroethylene is sold as Teflon PFA.
Formule:
C₅F₁₀O Point d'ébullition: 35…36 °C Point de fusion: –70 °C Densité: 1,53 g/cm³ (25 °C) Point éclair: –20 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00191577 Numéro CAS: 1623-05-8 EINECS: 216-600-2 UN: 1993 ADR: 3,II |