Imprimer
α,α,α-Trifluoro-m-xylène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)toulene, 3-Methylbenzotrifluoride
PC4507-1G PC4507-25G PC4507-5G
APOSPC4507-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4507-1G APOSPC4507-25G APOSPC4507-5G
α,α,α-Trifluoro-m-xylène 98%
α,α,α-Trifluoro-m-xylène
Formule: C₈H₇F₃
Point d'ébullition: 130 °C
Densité: 1,148 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190105
Numéro CAS: 401-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III