Imprimer
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450555-100G PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA 725 EUR
APOSPC450555-100G APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Formule: C₁₂H₁₈F₄Si₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093109
Numéro CAS: 16956-91-5