Imprimer
Acide Tétrafluoroborique - Ether diéthylique complexe
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC450290-100G PC450290-50G PC450290-250G PC450290-1KG
APOSPC450290-100GEA 0 EUR
APOSPC450290-100G APOSPC450290-50G APOSPC450290-250G APOSPC450290-1KG
Acide Tétrafluoroborique - Ether diéthylique complexe
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Formule: C₄H₁₁BF₄O
Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011345
Numéro CAS: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
UN: 3129
ADR: 4.3+8,II