Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Pyridinium Triflate
Formule:
C₆H₆F₃NO₃S Point de fusion: 221…223 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00274656 Numéro CAS: 52193-54-1 |