Imprimer
2-chlorophényle trifluorométhanesulfonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trifluorométhanesulfonate de 2-chlorophényle
PC450239-1G PC450239-25G PC450239-5G
APOSPC450239-1GEA 80 EUR
APOSPC450239-1G APOSPC450239-25G APOSPC450239-5G
2-chlorophényle trifluorométhanesulfonate
2-chlorophényle trifluorométhanesulfonate
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784322
Numéro CAS: 66107-36-6