Phenyl trifluoromethanesulphonate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Phenyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid Phenyl Ester, Phenyl Triflate
Formule:
C₇H₅F₃O₃S Point d'ébullition: 99…100 °C Densité: 1,396 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192399 Numéro CAS: 17763-67-6 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |