Imprimer
Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 4,4,4,4',4',4'-hexafluoro-DL-valinate, 4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline, ethyl ester
PC450233-1G PC450233-5G
APOSPC450233-1GEA 78.3 EUR
APOSPC450233-1G APOSPC450233-5G
Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Formule: C₇H₉F₆NO₂
Point d'ébullition: 70…72 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040845
Numéro CAS: 78185-92-9