Imprimer
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene
PC450147-10G PC450147-1G PC450147-5G PC450147-25G
APOSPC450147-10GEA 0 EUR
APOSPC450147-10G APOSPC450147-1G APOSPC450147-5G APOSPC450147-25G
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene
Formule: C₈H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042265
Numéro CAS: 17715-70-7