Imprimer
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450085-1G PC450085-5G
APOSPC450085-1GEA 441 EUR
APOSPC450085-1G APOSPC450085-5G
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₉H₄BrF₆NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00607205
Numéro CAS: 156425-50-2