Imprimer
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450049-1G PC450049-5G
APOSPC450049-1GEA 205 EUR
APOSPC450049-1G APOSPC450049-5G
(1,1-Difluoropropyl)benzene
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Formule: C₉H₁₀F₂
Point d'ébullition: 25 °C/2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525542
Numéro CAS: 74185-83-4