2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2′-Deoxy-2′-fluoroadenosine, (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 2'-Deoxy-2'-fluoroadenosine
Formule:
C₁₀H₁₂FN₅O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09750859 Numéro CAS: 64183-27-3 |