Imprimer
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Methyl-2,2,2-trifluoroethylamine Hydrochloride
PC450006-1G PC450006-5G
APOSPC450006-1GEA 174 EUR
APOSPC450006-1G APOSPC450006-5G
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Formule: C₃H₇ClF₃N
Poids moléculaire: 149.54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448126
Numéro CAS: 2730-52-1