Imprimer
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Dichloro-6-fluoro-quinoline
PC449020-1G PC449020-5G PC449020-25G
APOSPC449020-1GEA 85.7 EUR
APOSPC449020-1G APOSPC449020-5G APOSPC449020-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261383
Numéro CAS: 406204-74-8