Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC449017-1G PC449017-100MG PC449017-250MG PC449017-500MG PC449017-5G
APOSPC449017-1GEA 432 EUR
APOSPC449017-1G APOSPC449017-100MG APOSPC449017-250MG APOSPC449017-500MG APOSPC449017-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃O₂
Poids moléculaire: 244.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703525
Numéro CAS: 1086379-78-3