2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,6-Dichloro-3-fluorophenacyl bromide
Formule:
C₈H₄BrCl₂FO Point de fusion: 42…44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09038425 Numéro CAS: 914635-49-7 UN: 3261 ADR: 8 III |