Imprimer
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC448014-1G PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA 161 EUR
APOSPC448014-1G APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C8H5FN2O2
Point de fusion: 299 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03840628
Numéro CAS: 1077-96-9